5-Chloro-3-(3-fluorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)methyl]-3-fluorobenzene, 5-Chloro-3-[(3-fluorophenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
PC49046-1G
APOSPC49046-1GEA
517
EUR
APOSPC49046-1G
5-Chloro-3-(3-fluorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-(3-fluorobenzyl)-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₉H₆ClFN₂S Molecular Weight: 228,674 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14707331 CAS-Nummer: 1029718-68-0 |