Methyl-(4-fluorphenyl)acetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(4-fluorophenyl)acetate
PC49048-100G
APOSPC49048-100GEA
112
EUR
APOSPC49048-100G
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat 98%
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat
Formel:
C₉H₉FO₂ Molecular Weight: 168,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800608 CAS-Nummer: 34837-84-8 |