Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl Trifluoromethyl sulphone
PC49074-5G
APOSPC49074-5GEA
119
EUR
APOSPC49074-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formel:
C₇H₅F₃O₂S Dichte: 1,423 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159083 CAS-Nummer: 426-58-4 |