3-Bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC49090-250MG
APOSPC49090-250MGEA
84.4
EUR
APOSPC49090-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185802 CAS-Nummer: 1211589-43-3 |