1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49102-5G
APOSPC49102-5GEA 201 EUR
APOSPC49102-5G
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
1,3-Diisopropylimidazoliumtetrafluoroborat
Formel: C₉H₁₇BF₄N₂
Schmelzpunkt: 62…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276804
CAS-Nummer: 286014-34-4