Phenylsulfurpentafluorid 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49103-1G
APOSPC49103-1GEA 232 EUR
APOSPC49103-1G
Phenylsulfurpentafluorid 98+%
Phenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₅F₅S
Siedepunkt: 148 °C
Dichte: 1.496 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43.3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263740
CAS-Nummer: 2557-81-5
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR