4-Fluorphenylsulfurpentafluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49105-1G
APOSPC49105-1GEA 306 EUR
APOSPC49105-1G
4-Fluorphenylsulfurpentafluorid 95%
4-Fluorphenylsulfurpentafluorid
Formel: C₆H₄F₆S
Molecular Weight: 222,15 g/mol
Siedepunkt: 103 °C
Dichte: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16817601
CAS-Nummer: 1063625-86-4
UN: 1993
ADR: 3,III