2,4,6-Trifluorophenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pentafluorothio)-1,3,5-trifluorobenzene, 2-(Pentafluorosulphanyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC49106-1G
APOSPC49106-1GEA
437
EUR
APOSPC49106-1G
2,4,6-Trifluorophenylsulphur pentafluoride
2,4,6-Trifluorophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₂F₈S Molecular Weight: 258,132 g/mol Siedepunkt: 140 °C (637 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071066 CAS-Nummer: 1062610-12-1 UN: 1993 ADR: 3,III |