1,4-Bis(pentafluorothio)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC49108-1G
APOSPC49108-1GEA 1060 EUR
APOSPC49108-1G
1,4-Bis(pentafluorothio)benzene
1,4-Bis(pentafluorothio)benzene
Formel: C₆H₄F₁₀S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071068
CAS-Nummer: 1219501-58-2