(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49122-1G
PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA
0
EUR
APOSPC49122-1G
APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅ClF₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798046 CAS-Nummer: 179524-68-6 UN: 3265 ADR: 8,II |