2-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetylene, 6-Ethynyl-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC49133-25MG
APOSPC49133-25MGEA
21.9
EUR
APOSPC49133-25MG
2-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₈H₄F₃N Molecular Weight: 171,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189717 CAS-Nummer: 379670-42-5 |