2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine

Lieferant: Apollo Scientific

PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 265 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
Dichte: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525493
CAS-Nummer: 1204295-87-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR