Methyltrifluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoroacetic methyl ester
PC49140-1KG
APOSPC49140-1KGEA
0
EUR
APOSPC49140-1KG
Methyltrifluoracetat 97%
Methyltrifluoracetat
Useful intermediate for trifluoroacetylation of amines. Can also be used for the N-acylation of amino acids (with1,1,3,3-tetramethylguanidine): Synthesis, 399 (1976)
Formel:
C₃H₃F₃O₂ Molecular Weight: 128,05 g/mol Siedepunkt: 43…44 °C Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 1,283 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000417 CAS-Nummer: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN: 2924 ADR: 3+8,II |