5-Ethynyl-2-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49141-1G
APOSPC49141-1GEA
0
EUR
APOSPC49141-1G
5-Ethynyl-2-fluoropyridine 97%
5-Ethynyl-2-fluoropyridine
Formel:
C₇H₄FN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13175289 CAS-Nummer: 853909-08-7 |