3-(Difluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49148-1G
PC49148-250MG
PC49148-5G
APOSPC49148-1GEA
0
EUR
APOSPC49148-1G
APOSPC49148-250MG
APOSPC49148-5G
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
3-(Difluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₇F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384830 CAS-Nummer: 368-99-0 |