2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl}amino-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC4915-500MG
APOSPC4915-500MGEA
783
EUR
APOSPC4915-500MG
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl}amino-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethyl}amino-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₃ClF₆N₄·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793061 CAS-Nummer: 317822-50-7 |