4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49158-10G
PC49158-5G
APOSPC49158-10GEA
0
EUR
APOSPC49158-10G
APOSPC49158-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660317 CAS-Nummer: 886503-52-2 |