3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49160-25G
APOSPC49160-25GEA
81.2
EUR
APOSPC49160-25G
3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅BrFNO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04972397 CAS-Nummer: 884494-81-9 |