2,5-Difluoro-4-hydrazinylbenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49169-250MG
APOSPC49169-250MGEA
102
EUR
APOSPC49169-250MG
2,5-Difluoro-4-hydrazinylbenzonitrile 95+%
2,5-Difluoro-4-hydrazinylbenzonitrile
Formel:
C₇H₅F₂N₃ Molecular Weight: 169,13 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04972812 CAS-Nummer: 129946-63-0 |