4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-fluorobenzal fluoride
PC49172-25G
APOSPC49172-25GEA
561
EUR
APOSPC49172-25G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molecular Weight: 225,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657963 CAS-Nummer: 749932-17-0 |