4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-cyanopropan-2-ol, 3-Chloro-2-[(3-cyano-2-hydroxyprop-1-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC4919-500MG
APOSPC4919-500MGEA 749 EUR
APOSPC4919-500MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile 97%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}-3-hydroxybutanenitrile
Formel: C₁₀H₉ClF₃N₃O
Molecular Weight: 279,646 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01315213
CAS-Nummer: 338966-48-6