2-Amino-5-fluoro-1,3-thiazole hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
PC49194-1G
APOSPC49194-1GEA
158
EUR
APOSPC49194-1G
2-Amino-5-fluoro-1,3-thiazole hydrochloride 97%
2-Amino-5-fluoro-1,3-thiazole hydrochloride
Formel:
C₃H₃FN₂S·ClH Molecular Weight: 154,594 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09056854 CAS-Nummer: 745053-64-9 |