3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49196-1G
PC49196-5G
PC49196-25G
APOSPC49196-1GEA
26.1
EUR
APOSPC49196-1G
APOSPC49196-5G
APOSPC49196-25G
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
3-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₅F₂N Molecular Weight: 153.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19053256 CAS-Nummer: 55805-13-5 UN: 3276 ADR: 6.1 III |