3-(Difluormethyl)benzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 0 EUR
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluormethyl)benzoesäure
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17480442
CAS-Nummer: 55805-20-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR