3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49198-1G
PC49198-5G
APOSPC49198-1GEA
0
EUR
APOSPC49198-1G
APOSPC49198-5G
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₆F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18791599 CAS-Nummer: 945004-44-4 |