3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49200-5G
PC49200-1G
PC49200-25G
APOSPC49200-5GEA
0
EUR
APOSPC49200-5G
APOSPC49200-1G
APOSPC49200-25G
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₇BrF₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18791600 CAS-Nummer: 1263178-51-3 UN: 3265 ADR: 8,III |