4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49210-5G
APOSPC49210-5GEA
21.9
EUR
APOSPC49210-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molecular Weight: 164,09 g/mol Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192530 CAS-Nummer: 1546-78-7 |