[5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]methyl-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)isoxazole
PC4922-500MG
APOSPC4922-500MGEA
783
EUR
APOSPC4922-500MG
[5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]methanol 97%
[5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 309,68 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202658 CAS-Nummer: 338410-31-4 |