5-Amino-3-fluoropyridine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-3-fluoropicolinonitrile, 5-Amino-2-cyano-3-fluoropyridine
PC49229-250MG
APOSPC49229-250MGEA
241
EUR
APOSPC49229-250MG
5-Amino-3-fluoropyridine-2-carbonitrile 95%
5-Amino-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₄FN₃ Molecular Weight: 137,114 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12911860 CAS-Nummer: 573763-07-2 |