2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC49253-100G
APOSPC49253-100GEA 95.7 EUR
APOSPC49253-100G
2-(Chlormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridinhydrochlorid 97%
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Formel: C₉H₉ClF₃NO
Schmelzpunkt: 208…214 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00800224
CAS-Nummer: 127337-60-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR