5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49259-1G
PC49259-250MG
APOSPC49259-1GEA
574
EUR
APOSPC49259-1G
APOSPC49259-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3-fluoro-N1-methylbenzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₈BrFN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22415278 CAS-Nummer: 1396503-78-8 |