2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Pentafluorosulphanyl)phenol, 2-(Pentafluorothio)phenol
PC49268-1G
APOSPC49268-1GEA
364
EUR
APOSPC49268-1G
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
2-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₅F₅OS Molecular Weight: 220.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22415280 CAS-Nummer: 1126968-75-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |