5-Fluor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49276-100G
PC49276-1KG
PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA
39.3
EUR
APOSPC49276-100G
APOSPC49276-1KG
APOSPC49276-500G
5-Fluor-o-toluidin 97%
5-Fluor-o-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 37…40 °C Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007764 CAS-Nummer: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...