5-Fluor-o-toluidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 0 EUR
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluor-o-toluidin 97%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR