3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49281-1G
PC49281-250MG
PC49281-5G
APOSPC49281-1GEA
145
EUR
APOSPC49281-1G
APOSPC49281-250MG
APOSPC49281-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16999720 CAS-Nummer: 1243312-51-7 |