1,1,2,3,3-Pentafluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HFC-245ea
PC49289-1G
APOSPC49289-1GEA
232
EUR
APOSPC49289-1G
1,1,2,3,3-Pentafluoropropane 97%
1,1,2,3,3-Pentafluoropropane
Formel:
C₃H₃F₅ Molecular Weight: 134,048 g/mol Siedepunkt: 39…40 °C (748 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566640 CAS-Nummer: 24270-66-4 |