2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49309-250MG
PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA
0
EUR
APOSPC49309-250MG
APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel:
C₇H₃F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848100 CAS-Nummer: 916210-02-1 |