N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(hydrazinocarbonyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4931-500MG
APOSPC4931-500MGEA
976
EUR
APOSPC4931-500MG
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(hydrazinocarbonyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide 97%
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(hydrazinocarbonyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide
Formel:
C₁₂H₉ClF₃N₅O₃ Molecular Weight: 363,69 g/mol Schmelzpunkt: 146…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664740 CAS-Nummer: 338397-37-8 |