1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49311-1G PC49311-5G PC49311-250MG
APOSPC49311-1GEA 58 EUR
APOSPC49311-1G APOSPC49311-5G APOSPC49311-250MG
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Formel: C₁₀H₅F
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22580725
CAS-Nummer: 137000-66-9