2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49315-1G
PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA
270
EUR
APOSPC49315-1G
APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel:
C₇H₄F₃NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06410678 CAS-Nummer: 108338-20-1 |