6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole

PC49317-1G PC49317-250MG PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA 161 EUR
APOSPC49317-1G APOSPC49317-250MG APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄F₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 140…141 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074389
CAS-Nummer: 4229-01-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR