2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]hydrazono}pentanedioic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4932-1G
APOSPC4932-1GEA
576
EUR
APOSPC4932-1G
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]hydrazono}pentanedioic acid 97%
2-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]hydrazono}pentanedioic acid
Formel:
C₁₁H₉ClF₃N₃O₄ Molecular Weight: 339,66 g/mol Schmelzpunkt: 222…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173606 CAS-Nummer: 338422-72-3 |