3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49322-1G
PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA
290
EUR
APOSPC49322-1G
APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₃BrF₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23098942 CAS-Nummer: 1132701-00-8 |