3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49325-1G
PC49325-250MG
PC49325-5G
APOSPC49325-1GEA
0
EUR
APOSPC49325-1G
APOSPC49325-250MG
APOSPC49325-5G
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140216 CAS-Nummer: 1204333-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |