4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 0 EUR
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660249
CAS-Nummer: 886500-93-2
UN: 3265
ADR: 8,II