Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate, 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic acid Ethyl ester
PC49333-25G
PC49333-1G
PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA
435
EUR
APOSPC49333-25G
APOSPC49333-1G
APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Formel:
C₇H₁₄F₂O₂Si Siedepunkt: 55 °C/20mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973092 CAS-Nummer: 205865-67-4 UN: 1993 ADR: 3,III |