2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49345-1G
PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA
0
EUR
APOSPC49345-1G
APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel:
C₉H₅F₅ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24369700 CAS-Nummer: 1432075-80-3 UN: 1993 ADR: 3,III |