4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49346-1G
PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA
0
EUR
APOSPC49346-1G
APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₄BrF₃ Schmelzpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24369704 CAS-Nummer: 142476-42-4 |