(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulphonate
PC49351-5G
APOSPC49351-5GEA
59.6
EUR
APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₁₀H₁₄FNO₃S Molecular Weight: 247.29 g/mol Schmelzpunkt: 178…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861147 CAS-Nummer: 143062-84-4 |