2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49352-1G
PC49352-250MG
APOSPC49352-1GEA
174
EUR
APOSPC49352-1G
APOSPC49352-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213547 CAS-Nummer: 771572-39-5 UN: 3259 ADR: 8,III |